产品名称
盐酸溶液, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
1.2 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以“000, 4003, 9010, 9013”结尾 - 更多详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
联系
分析说明
物质的量浓度:0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
实验方案
Method: Spectrophotometric Color Determination at 420 nm Zero adjustment For each measurement series, a zero adjustment is required. It is recommended to use the same cell for zero adjustment and for sample measurement. The zeroing procedure for the measurement series is automatically prompted by the instrument after entering the %RDS value.
相关内容
卡尔费休滴定可测定原料和产品中的水分含量,是一种广泛使用的分析方法。
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.