主要文件
1.09081
Supelco
硝酸银 溶液
c(AgNO3)= 0.1 mol/L (1N), reag. Ph Eur, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titrisol®®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
产品名称
硝酸银 溶液, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Precipitation reactions
包裝
Titripac® of
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
4-5 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
c(AgNO₃)= 0.1 mol/l(0.1 N)替曲普尔® 试剂Ph Eur,试剂USP
應用
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
聯結
替代品:EM3214-1;EM3214
分析報告
形态 液体
物质的量浓度 0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质氯化钾基准试剂(货号1.02406)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 999氯化钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
相关内容
卡尔费休滴定可测定原料和产品中的水分含量,是一种广泛使用的分析方法。
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.