文件
1.02408
Supelco
Tris Base
solid, reag. USP, reag. Ph. Eur., ISO 17025
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
酶委員會索引編號:
201-064-4
NACRES:
NA.24
product name
三(羟甲基)氨基甲烷, volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質等級
蒸汽壓力
0.0267 hPa ( 20 °C)
形狀
solid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
技術
titration: suitable
pH值
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
678 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 23 °C
體積密度
840 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三羟甲基氨基甲烷是在严格条件下生产并以最高准确度检测的基准试剂。其质量分数由电位滴定法确定,并在DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室中鉴定。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
该试剂主要用于作为认证标准物质(CRM),通过酸量滴定法标定滴定溶液,符合美国和欧洲药典标准。Eur.
特點和優勢
  • 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 可溯源至NIST SRM的高纯物质
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.