等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
5.8 (vs air)
方案
≥99.0%
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: silver
澄清度
passes test
杂质
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
mp
212 °C (dec.) (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
SMILES字符串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硝酸银,又称硝酸银(I)盐,是一种无臭、无色或白色的多用途无机化合物,因其具有硬化、脱水和硬化的特性而被广泛用作氧化剂和烧灼剂。它通常用作有机硅烷水解氧化的催化剂,导致生产高产氢率和有机硅醇。
应用
硝酸银可用作催化剂:
它可用于制备一些负载酸催化剂,以进行各种有机转化。例如:
AgNO3 也用作前体盐来合成银纳米颗粒。
- 用于苯衍生物的 Friedel-Crafts 酰化,以合成相应的酮类。
- 有机硅烷的水解氧化,以产生氢。
它可用于制备一些负载酸催化剂,以进行各种有机转化。例如:
- 基于 AgNO3–SiO2 的催化剂用于进行螺环化脱芳反应。
- 聚苯胺-AgNO3-PTSA(对甲苯磺酸)催化剂用于通过芳香醛、芳香胺和环己酮的三组分曼尼希反应合成抗-β-氨基酮。
AgNO3 也用作前体盐来合成银纳米颗粒。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Catalytic hydrogen evolution from hydrolytic oxidation of organosilanes with silver nitrate catalyst
Teo AKL and Fan WY
Royal Society of Chemistry Advances, 4(71), 37645-37648 (2014)
Synthesis and electrical properties of uniform silver nanoparticles for electronic applications
Chen D, et al.
J. Mater. Sci., 44(4), 1076-1081 (2009)
Convenient Method for the Friedel-Crafts Acylation of Benzene Derivatives Using Silver Nitrate as Catalyst
Rai KML, et al.
Synthetic Communications, 41(7), 953-955 (2011)
A Novel Polyaniline-Silver Nitrate-p-Toluenesulfonic Acid Salt as Recyclable Catalyst in the Stereoselective Synthesis of ?-Amino Ketones:?One-Pot? Synthesis in Water Medium
Palaniappan S and Rajender B
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(14-15), 2507-2514 (2010)
Revitalising silver nitrate for caries management
Sherry Shiqian G, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 80-80 (2018)