Merck
NIST978A
测定同位素标准品(银)
NIST® SRM® 978a
别名:
硝酸银, 硝酸银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
蒸汽密度
5.8 (vs air)
同位素純度
 107Ag
 108Ag
形狀
solid
包裝
pkg of 0.25 g
製造商/商標名
NIST®
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该标准参考物质(SRM)经认证可用作测定和同位素标准。它由高纯度金属银和高纯度硝酸制备而成。如需更多信息,请参考SDS和COA。
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
其他說明
下列示例分析物仅供参考。请在 nist.gov/SRM 下载当前分析物和认证值的最新证书。
Ag-107 和 Ag-109
了解更多详情请见 nist.gov/SRM。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持