产品名称
硝酸银 溶液, for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Precipitation reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
7-9 (20 °C in H2O)
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 抗菌聚合物囊泡:一种新颖的银纳米颗粒修饰聚合物囊泡原位制备方法,该方法使用硝酸银,具有显著的抗菌性能,适用于各种生物医学应用(Zhang et al., 2024)。
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3