主要文件
1.01512
Supelco
硝酸银
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
硝酸银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-853-9
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
5.8 (vs air)
产品线
EMSURE®
方案
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
表单
crystals
solid
杂质
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS)
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO)
≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur)
pH值(酸碱度)
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
密度
4.35 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
2350 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Tl: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Fluoride-Ion-Responsive Sol-Gel Transition in an L-Cysteine/AgNO3 System: Self-Assembly Peculiarities and Anticancer Activity.:本文创新地在溶胶-凝胶系统中使用硝酸银,可用于响应氟离子。开发了可用于药物递送系统和组织工程的响应材料,说明硝酸银在先进材料科学中的广泛用处(Vishnevetskii et al., 2024)。
分析说明
含量测定(银量滴定法):99.8 - 100.5 %
同一性:通过测试
酸碱度:通过测试
游离酸:通过测试
溶液外观:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
Cd(镉): ≤ 0.0001 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0002 %
Mn(锰): ≤ 0.0005 %
Ni(镍): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Tl(铊): ≤ 0.001 %
Zn(锌): ≤ 0.0001 %
铜和NH沉淀的物质₃(Al、Bi、Cu、Pb):通过测试
盐酸未沉淀的物质(以硫酸盐计): ≤ 0.01 %
盐酸未沉淀的物质: ≤ 0.3 %
符合ACS, ISO, Reag. Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.