Merck
理化特性标准品
用于校准设备,确保结果精确、可重现的认证参考标准品和分析标准品
测量物质的物理和化学性质对确定其特性和纯度具有重要意义。对实验室产生高质量分析数据的需求正在迅速提升,而这些可通过使用分析标准品对实验室设备进行更高准确度的校准来实现。
探索可用于多种检测参数的一系列标准品和认证参考物质(CRM),如:
此外,我们的产品组合还包括石化标准品,其广泛用于检测石油及其衍生品的实验室仪器校准。这些标准品包括浊点标准品、苯胺点标准品、十六烷值标准品、CFPP标准品、蒸馏标准品、冰点标准品、凝固点标准品和烟点标准品。
滴定体积测定参考物质
准确的滴度测定确保滴定分析精确、合格的重要标准。Certipur®体积测定标准品含用于酸度测定、碱度测定、银度测定、络合测定、碘量测定和氧化还原滴定的高纯度二级参考物质。体积测定参考物质是标准化体积测定溶液的理想之选,可确保获得可靠的结果。这类产品按照药典试剂部分规定制造并广泛测试,同时严格遵循ISO/IEC 17025和ISO 17034的最高精度标准。
色度标准溶液
为了校准和验证测试数据,我们的产品线包含各种显色溶液的认证参考物质,符合多种药典要求,例如USP、EP或其他色度测量方法(例如APHA)。
BOD/COD, TOC
BOD(生物需氧量)指微生物分解废水中有机物所消耗的氧气量。COD(化学需氧量)指氧化水或废水中存在的有机污染物所需的氧气量。TOC(总有机碳)是基于总有机碳含量监测废水有机化合物总量的重要参数。
针对上述分析,我们提供各种认证参考物质和分析级标准品,以及校准用溶液和CRM基质材料。
pH缓冲液参考物质
缓冲液是一种化学物质,在添加酸或碱后可保持恒定的溶液pH值。在维持pH仪器正确校准方面,缓冲溶液也至关重要,因为校准期间使用的缓冲液参考物质直接影响pH测量的准确性。Certipur® 认证参考缓冲溶液和物质均已通过了ISO 17034和ISO/IEC 17025的认证,可为您提供尽可能高的准确性、可靠性和便利性,同时确保结果一致、避免昂贵的重复分析。
我们的pH缓冲液产品线包含用于常规监测和校准pH仪器的高质量参考标准品,例如一次性小袋装的即用型溶液(有色或无色),以及与所有pH仪器兼容的干粉缓冲物质。