等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
≥99.8%
形狀
granular
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
粒徑
20-30 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
適合性
passes application test for determination of arsenic (As)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
锌粒是纯金属锌,呈颗粒状,高表面积增加了反应活性。它们可以作为还原剂、催化剂或各种化学反应的前体。锌粒常用于合成有机金属化合物。它可与有机卤化物反应,形成烷基或芳基锌化合物,这些化合物可在碳-碳键形成中作为强大的亲核试剂。这种反应被称为巴比耶反应,能够将不同的官能团引入有机分子中。锌粒在合成药品和精细化学品方面也有应用。它们可以用于将硝基、腈基或叠氮基等官能团还原为相应的胺类。此外,锌粒还参与其他碳-碳键形成反应,如Reformatsky反应和Simmons-Smith反应。
應用
锌粒可用于制备:
- 有机锌试剂,常用于Negishi或Fukuyama偶联
- Reformatsky试剂
- Simmons-Smith试剂
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
Reagents for Organic Synthesis
Reagents for Organic Synthesis, 1 (1967)
Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure
Advanced Organic Chemistry (2007)
Use of activation methods for organozinc reagents.
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)