蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
品質等級
等級
purum
形狀
powder
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
應用
锌粉通常用作酮的克莱门森还原反应的试剂。
它也可用于:
它也可用于:
- 超声法由氧化石墨烯制备石墨烯的还原剂。
- 以钒取代的杂多酸催化剂和氧氧化剂将苯氧化为苯酚的还原剂。
- 将锌粉直接加入未活化的烷基溴化物和氯化物中制备烷基锌试剂的反应物。
- 乙酰化酚的选择性Fries重排反应的催化剂。
其他說明
用于酮的 Clemmensen 还原反应和 Reformansky 反应的试剂
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
One-pot reductive cleavage of exo-olefin to methylene with a mild ozonolysis-Clemmensen reduction sequence.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4534-4537 (2010)
Ultrasonication-assisted ultrafast reduction of graphene oxide by zinc powder at room temperature.
Carbon, 49(15), 5389-5397 (2011)
Zinc powder as an effective reducing reagent during liquid-phase oxidation of benzene to phenol using molecular oxygen over V-substituted heteropoly acid catalysts.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(22), 7444-7450 (2006)
Org. React., 22, 423-423 (1975)
Selective Fries rearrangement catalyzed by zinc powder.
Synthesis, 2004(11), 1789-1792 (2004)