等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
1.3 hPa ( 865 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (silver nitrate titration)
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
表单
solid
效能
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
杂质
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate
≤0.005% Insoluble matter
缺失
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH值(酸碱度)
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
溶解性
358 g/L
堆积密度
1140 kg/m3
痕量阴离子
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
nitrite (NO2-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
痕量阳离子
As: ≤0.00004%
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca))
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Development of Low Sodium Table Butter via Partial Replacement of Sodium Chloride with Potassium Chloride.:本文使用氯化钾代替氯化钠以减少食用黄油中的钠含量。对于化学家重点研究食品化学、开发具有可接受感官特性的更健康食品有重要意义(Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020)。
分析说明
含量(银量滴定;以干物质计算):99.0 - 100.5 %
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
酸度或碱度:通过测试
pH 值(5 %;水):5.0 - 8.0
不溶物: ≤ 0.005 %
溴(Br): ≤ 0.005 %
氯酸盐和硝酸盐(以 NO₃ 计): ≤ 0.003 %
氰基高铁酸盐 II: ≤ 0.0001 %
亚铁氰化物:通过测试
碘化物(I):
≤ 0.001 %
:通过测试
亚硝酸盐(NO₂):通过测试
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
总氮(N): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
As(砷): ≤ 0.00004 %
Ba(钡):
通过测试
: ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.001 %
钙、镁和 R₂O₃-沉淀物: ≤ 0.005 %
镁和碱土金属(以 Ca 计): ≤ 0.0100 %
干燥失重 (105 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
符合 ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律信息
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.