Merck
324930
Sigma-Aldrich
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
别名:
Zinc metal powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
powder
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
粒徑
<150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
锌粉是一种细小的粉状物质,由元素锌的小颗粒(<150 微米)组成。锌粉呈灰色或银色,可具有金属光泽。由于锌粉的高纯度和痕量金属杂质的低浓度,它可用于生产电子元件和半导体材料,可用作化学反应的催化剂,也可用于研究和测试。
應用
高 纯度锌粉颗粒尺寸小于150μm ,纯度按痕量金属计为99.995%, 它是一种宝贵的材料,可用于许多要求高纯度水平的工业和学术 应用。由于其纯度水平, 这种锌粉特别适用于生产 半导体,在半导体中锌粉可作为掺杂材料用于制造 氧化锌膜。 高纯度水平确保其不会引入 可能影响半导体性能的杂质。 高纯度锌粉也是 以粉末冶金技术生产金属粉末的必备材料。它可与其它金属粉末混合 生产合金,如黄铜和青铜粉末,其常用于 制造汽车部件、工业机械 和电子元件。高纯度水平确保 成品具有预期的机械特性,而且不会引入任何 杂质。 此外,高纯度锌粉可用作各种化学反应的还原剂, 如有机化合物 和药物的生产。高纯度水平确保成品 不含任何可能影响其质量或效力的污染物。
特點和優勢
我们纯度99.995%的锌粉可用于纯度要求最高的电子和化学行业。
✔ 一致的品质
✔ 超高的纯度
✔ 可用于放大:散装和中试规模
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6
锌 powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100&#160;g, purity 98.8%
GF20413718
锌金属 NIST&#174; SRM 683
NIST683
锌金属
Zinc powder for analysis particle size &#174;
Supelco
1.08789
Zinc
锌 powder, mean particle size 7.5 micron, weight 1000&#160;g, purity 98.8%
GF43309087
Effects of dietary zinc on the growth, digestive enzyme activities, muscle biochemical compositions, and antioxidant status of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii
Muralisankar T, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 448, 98-104 (2015)
Application of zinc sealed tube graphitization on sub-milligram samples using EnvironMICADAS
Rinyu L, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 361(2), 406-413 (2015)
Ultra small-mass graphitization by sealed tube zinc reduction method for AMS 14 C measurements
Xu X, et al.
Radiocarbon, 55(2), 608-616 (2013)
Formation, cathodoluminescence and field emission of ZnO quantum dots attached on oxygen plasma activated carbon nanotubes
Proceedings, 361(2), 28-34 (2013)
K(8)Tl(10)Zn: A Zintl Phase Containing the Zinc-Centered Thallium Polyanion Tl(10)Zn(8)(-).
Zhen-Chao Dong et al.
Inorganic chemistry, 36(16), 3559-3561 (1997-07-30)
商品
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.