Merck
Life-Science-Produkte von Roche
Eine detaillierte Abbildung einer Flasche und einer Verpackung von Roche<sup>&reg;</sup> mit klarer Beschriftung, einschlie&szlig;lich Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen, vor einem wei&szlig;en Hintergrund.
Bahnbrechende Entdeckungen werden nicht nur durch detaillierte Untersuchungen und tiefen Einblick in biologische Prozesse vorangetrieben, sondern auch durch die aktuell verfügbaren molekularen Werkzeuge. Es gehört oft ein vielschichtiger Ansatz dazu, bei dem Genomik, Proteomik und Zellanalysen zum Einsatz kommen, wenn Forschung vorangebracht werden soll. Auf dem Weg zu Ihrer nächsten Entdeckung bieten wir Ihnen exklusiv das vollständige Roche-Portfolio biochemischer Reagenzien sowie eine umfassende Palette der qPCR- und Nukleinsäure-Aufreinigungsprodukte des Unternehmens an. Unsere Partnerschaft mit Roche beruht auf kollaborativer Innovation. Hierzu gehört unser gemeinsames Vermächtnis und unser Streben nach Exzellenz im Bereich kontinuierlicher Produktqualität, um dem Kunden eine optimale Erfahrung und ein erstklassiges Angebot an fortschrittlichen molekularen Werkzeugen zu bieten. Weitere Informationen über die Vorteile unserer einzigartigen Zusammenarbeit mit Roche finden Sie auf unserer Webseite zur Vertriebsvereinbarung mit Roche.
Abschnitte
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 466
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 466
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Als Pioniere und heutige Marktführer auf dem Gebiet der PCR bieten wir Ihnen mit Roche-Produkten zur Aufreinigung von Nukleinsäuren, PCR und qPCR die Sicherheit, dass Ihre Forschung von Anfang an valide ist. Darüber hinaus bietet unser Portfolio an Reagenzien für DNA-Transfektion, Zellisolierung und Funktionsanalysen sowie unsere Protease- und Phosphatase-Inhibitoren Komplettlösungen für Ihre gesamten Gen- und Proteinexpressions-Workflows. Wir laden Sie ein, unsere kombinierten Angebote zu erkunden und herauszufinden, wie wir Ihnen dabei helfen können, Ihre nächste Entdeckung voranzutreiben.
Genomforschung
Reagenzien und Methoden für PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qPCR und DIG-Markierung
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist eine einfache und kostengünstige Methode für die Amplifikation spezifischer DNA-Fragmente um mehrere Größenordnungen und dementsprechend aus dem molekularbiologischen Labor nicht mehr wegzudenken. Unsere spezialisierten Kits sind für eine Vielzahl PCR-Anwendungen optimiert. Die FastStart™ Taq DNA-Polymerase ermöglicht das Setup von PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur mit Heißstart-PCR-Reagenzien und ist darüber hinaus mit automatisierten Setups kompatibel.  
Egal, ob Sie PCR-Produkte für die DNA-Extraktion und -Amplifikation von Kapa Biosystems oder qPCR- und qRT-PCR-Produkte von Kapa unter Einsatz von SYBR® Green-Reagenzien benötigen, wir decken Ihren PCR-Bedarf ab. Beim SYBR® Green-basierten qPCR-Reagenz wird ein Fluoreszenzfarbstoff eingesetzt, der an doppelsträngige DNA-Moleküle bindet, damit Forscher die Menge der amplifizierten DNA quantifizieren können. Sondenbasierte qPCR-Reagenzien, wie z. B. FastStart™ Universal Probe Master (ROX), eignen sich zur Verwendung auf allen Echtzeit-PCR-Geräten, die mit ROX normalisieren. Für RT-PCR/qRT-PCR-Anwendungen ist das Transcriptor One-Step RT-PCR-Kit für die schnelle, empfindliche und spezifische Endpunkt-RT-PCR-Analyse von RNA konzipiert. Zusätzliche Anforderungen an Anwendungen zur Nukleinsäuremarkierung können mit dem DIG-System für Membranhybridisierung und In-situ-Hybridisierung leicht erfüllt werden. 
Proteomanalyse
Reagenzien und Protokolle zur Proteinstabilisierung
Es ist von entscheidender Bedeutung, den Abbau oder die Aggregation des Proteins von Interesse zu verhindern, da sich diese Faktoren voraussichtlich negativ auf die Gesamtstruktur und Funktionalität des Proteins auswirken. Dies kann durch die Zugabe von Protease- und Phosphatase-Inhibitoren zu Puffern und Lösungen erreicht werden. Die häufig zitierten Protease- und Phosphatase-Inhibitoren PhosSTOP™ und cOmplete™ von Roche sind einfach einsetzbare, flexible Formulierungen auf Tablettenbasis, die ein breites Spektrum von Proteasen bzw. Phosphatasen hemmen. Beim Protease-Inhibitor-Cocktail cOmplete™ enthält jede der wasserlöslichen Tabletten eine breite Mischung aus Metalloproteasen, Serin- und Cystein-Proteaseinhibitoren, um den Schutz von Proteinen sicherzustellen, die aus fast allen Geweben oder Zellen isoliert werden. Darüber hinaus kommen die Tabletten des Phosphatase-Inhibitor-Cocktails PhosSTOP™ in einer schnell auflösenden, wasserlöslichen Formulierung, die eine proprietäre Mischung aus sauren und alkalischen Phosphatase-Inhibitoren, Serin-/Threonin-Phosphatase-Inhibitoren und Tyrosin-Protein-Phosphatase-Inhibitoren enthält. 
Zellforschung
Reagenzien und Protokolle für Zellfunktion, Zellisolierung und Transfektion
Die Transfektion, bei der DNA oder RNA in eukaryotische Zellen eingebracht wird, ist eine weit verbreitete Technik zur Untersuchung und Modulation der Genexpression. X-tremeGENE™-Transfektionsreagenzien wurden entwickelt, um eine hohe Transfektionseffizienz, Benutzerfreundlichkeit und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Sie liefern einen höheren Anteil lebender Zellen und physiologisch relevantere Ergebnisse sowohl für die Transfektion als auch für siRNA-Reagenzien zum Knockdown der Genexpression. Obwohl viele Techniken verwendet werden, um Daten aus heterogenen Zellpopulationen zu generieren, ist es oft aufschlussreicher, einzelne Zell-Subtypen zu trennen und zu analysieren. Collagenase und Liberase™ Enzyme in Forschungsqualität eignen sich für die Verwendung mit einem breiten Spektrum an Zell- und Gewebetypen. Darüber hinaus ist das Verstehen der Zellfunktion auch von großer Bedeutung in Bezug auf die Bewertung der Zellgesundheit oder Hinweise darauf, ob ein potenzieller Wirkstoffkandidat zytotoxisch sein könnte. Das Portfolio biochemischer Reagenzien von Roche umfasst optimierte ELISA-Kits für die Messung der Zellproliferation und des Zelltods.
Partner für Laborbedarf
Wir sind stolz darauf, mit namhaften Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Ihnen Laborbedarfsartikel von höchster Qualität anbieten zu können. Zu unseren Partnern für Laborbedarf gehören die Produktportfolios von Brand®, Corning®, Cytiva™ und Eppendorf®. Erkunden Sie diese Produktportfolios, um das passende Produkt für Ihren Laborbedarf zu finden.
Eine Laborpipettenspitze von BrandTech<sup>&reg;</sup>. Die Pipettenspitze ist transparent und mittig vor einem blauen Hintergrund platziert. Im Hintergrund ist ein Pipettenschaft zu erkennen.
Brand®-Produkte
Laborgeräte aus Glas und Kunststoff, Aufbewahrungslösungen für das Labor, Flaschenaufsatz-Dispenser, Pipetten und Pipettenspitzen, Küvetten sowie Zellkultur- und PCR-Verbrauchsmaterialien für Labore von Brand® GmbH und BrandTech®.
Eine Laborumgebung mit verschiedenen Laborger&auml;ten aus Glas und Kunststoff der Marke Corning<sup>®</sup>. Hauptelemente sind eine gro&szlig;e Glasflasche, die halb mit einer roten Fl&uuml;ssigkeit gef&uuml;llt und mit einem roten Stopfen verschlossen ist. Au&szlig;erdem gibt es eine Vorrichtung bestehend aus einer Pipette oder einem Tropfer, die bzw. der in einen anderen Beh&auml;lter eingef&uuml;hrt wird. Der Hintergrund ist blau.
Corning®-Produkte und -Laborbedarf
Laborgeräte aus Glas und Kunststoff, Filtrationsmembranen, Zellkulturbedarf und Geräte für die Biowissenschaften der Marke Corning®.
Eine Auswahl an Cytiva™-Laborprodukten, die f&uuml;r die Wirkstoffforschung und die biotechnologische Herstellung von Therapeutika verwendet werden. Die Produkte sind auf einem blauen Hintergrund platziert und umfassen Whatman<sup>®</sup>-Laborfiltrationsflaschen, Amersham™-Chromatographies&auml;ulen und -harze sowie andere Reagenzien.
Cytiva™ Produkte
Cytiva™ Produkte für die Arzneimittelforschung und die Herstellung therapeutischer Bioprozesse. Hierzu gehören Whatman® Laborfiltrationsprodukte, Amersham™ Chromatographiesäulen und -harze, Gewebekulturreagenzien und Produkte für die Vorbereitung von Proteinproben, Blotting und Analyse.
Eine Auswahl an Eppendorf-Laborger&auml;ten auf gelbem Hintergrund. Darunter verschiedene Pipetten mit den zugeh&ouml;rigen Pipettenspitzen, von denen einige in Halterungen stecken, konische R&ouml;hrchen und Mikrozentrifugenr&ouml;hrchen in verschiedenen Gr&ouml;&szlig;en sowie Mikrotiterplatten, sowohl mit als auch ohne Deckel. In der Mitte aller Gegenst&auml;nde befindet sich ein Spender mit rotem Hebel.
Eppendorf®-Produkte
Konische Röhrchen und Mikrozentrifugenröhrchen, Pipetten und Pipettenspitzen, Dispenser, Zentrifugen, Mikrotiterplatten, Mischer, Spektrometer und PCR-Geräte für Labore der Marke Eppendorf®.
Zugehörige Produktressourcen