Merck
11836170001
Roche
cOmplete, Mini, EDTA-freier Protease-Inhibitor-Cocktail
Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Synonym(e):
Proteaseinhibitor, Proteaseinhibitor-Cocktail, Roche Proteaseinhibitor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Form
tablet
Verwendung
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
Verpackung
vial of 25 tablets
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
cOmplete, Mini, EDTA-freie, Protease-Inhibitor-Tabletten hemmen ein breites Spektrum an Serin- und Cysteinproteasen. Im Gegensatz zu anderen cOmplete-Tabletten enthalten sie kein EDTA, sodass die Stabilität und Funktion von metallabhängigen Proteinen nicht beeinträchtigt wird. Die Affinitätsreinigung von Poly-His-Tag-Fusionsproteinen mit IMAC (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) wird ebenfalls erleichtert (Dialyse ist nicht erforderlich).
Die Tabletten weisen durch ihre optimierte Zusammensetzung eine exzellente Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen auf und sind deshalb gut geeignet, um isolierte Proteine aus tierischen Geweben, Pflanzen, Hefen und Bakterien zu schützen. cOmplete, Mini, EDTA-freie Tabletten enthalten sowohl irreversible als auch reversible Protease-Inhibitoren. Metallo- und Aspartatproteasen werden nicht gehemmt.
cOmplete Mini, EDTA-freie Tabletten sind identisch mit cOmplete Mini-Tabletten, mit dem einzigen Unterschied, dass sie kein EDTA oder andere Chelatbildner ( EGTA) enthalten.
Spezifität
Für die Hemmung von Serin und Cystein, aber nicht von Metalloproteasen.
Anwendung
cOmplete, Mini, EDTA-freier Protease-Inhibitor-Cocktail wird für die Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen in Zellextrakten von Bakterien, Hefen, Pflanzen und Tieren verwendet.
cOmplete, Mini, EDTA-freie Tabletten werden für die Hemmung von proteolytischer Aktivität in kleinen Volumina (bis zu 10 ml) verwendet, in denen EDTA die Stabilität der Proteine beeinträchtigen (z.B. metallhaltige Proteine) oder nachfolgende Tests stören könnte. Da EDTA die IMAC (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) beeinträchtigt, wird cOmplete, Mini, EDTA-frei bevorzugt bei der Isolierung von Poly-His-Tag-Fusionsproteinen verwendet.
Dort, wo es erforderlich ist, proteolytische Aktivität in großen Volumina zu hemmen (bis zu 50 ml), empfehlen wir die Verwendung von cOmplete, EDTA-frei.
cOmpleteMini, EDTA-freier Protease-Inhibitor-Cocktail wird als Bestandteil verwendet von
  • Resuspendierungspuffer für die Herstellung von Zellkernlysat aus Prostatakrebs-Zelllinien für die Chromatin- und RNA-Immunpräzipitation
  • Resuspendierungspuffer für die Proteinextraktion aus Neurosphären zur Western-Blot-Analyse
  • Homogenisierungspuffer für die Proteinextraktion aus Proben von linken Herzkammern von Ratten und Immunpräzipitationspuffer für menschliche embryonale Nierenzellen (HEK293)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Proteine werden mit cOmplete Mini Protease-Inhibitor-Tabletten vor vielen Proteasen geschützt. Innerhalb von wenigen Minuten kann tagelange Arbeit, die für die Isolierung des Proteins investiert wurde, durch ungehemmte proteolytische Aktivität zunichte gemacht werden. Jede dieser anwendungsfreundlichen wasserlöslichen Tabletten enthält eine Mischung von Protease-Inhibitoren, die die proteolytische Aktivität der meisten Zelltypen von Tieren, Pflanzen, Hefen und Bakterien hemmt. Abwiegen oder Abmessen ist nicht notwendig, dadurch sind konstante Ergebnisse sichergestellt.
  • Leicht einsetzbar: Es wird einfach eine schnell auflösende Tablette in den Puffer gegeben.
  • Sicher: Die Auswahl nicht toxischer Inhibitoren stellt kein Risiko für das Umfeld dar.
  • Vollständiger Schutz: Umfassender Schutz der Proteine gegen eine Vielzahl Proteasen.
  • Flexibel: Schutz von Proteinen in Extrakten aus nahezu jedem Gewebe bzw. jedem Zelltyp, einschließlich dem von Tieren, Pflanzen, Hefe, Bakterien oder Pilzen.
Komponenten
Proprietäres Gemisch aus verschiedenen Protease-Inhibitoren.
Qualität
Leistungstest mit Pankreas-Extrakt.
Physikalische Form
Tabletten in Glasfläschchen
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 10 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Herstellung der Arbeitslösung:
Eine cOmplete Mini EDTA-freie Tablette ist ausreichend für die Hemmung der proteolytischen Aktivität in 10 ml Extraktionslösung. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität ist eine Tablette für 7 ml Extraktionspuffer zu verwenden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt hinzugegeben werden. Alternativ kann eine Stammlösung (7 x konz.) hergestellt werden.
Stammlösung (7 x konz.):
Eine cOmplete Mini EDTA-freie Tablette wird in 1,5 ml destilliertem Wasser oder in 1,5 ml 100 mM Phosphatpuffer, pH 7,0 gelöst.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung kann 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C gelagert werden.
Rekonstituierung
Löslich in wässrigen Puffern oder direktes Hinzufügen zum Extraktionsmittel. Alternativ 7x Stammlösungen in 1,5 ml Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer pH 7,0 herstellen. Die Stammlösung ist 1-2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25°C haltbar. Kann in Lösungen, die Thiol enthalten, bei 15 bis 25°C verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patrick R Punch et al.
Glycobiology, 30(7), 446-453 (2020-01-04)
High-dose irradiation poses extreme risk of mortality from acute damage to the hematopoietic compartment and gastrointestinal tract. While bone marrow transplantation can reestablish the hematopoietic compartment, a more imminent risk of death is posed by gastrointestinal acute radiation syndrome (GI-ARS)
Donald B Jump
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 579, 375-389 (2009-09-19)
Very long chain fatty acids confer functional diversity on cells by variations in their chain length and degree of unsaturation. Microsomal fatty acid elongation represents the major pathway for determining the chain length of saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids
Risk SNP-mediated promoter-enhancer switching drives prostate cancer through lncRNA PCAT19
Hua JT, et al.
Cell, 174(3), 564-575 (2018)
Protein phosphatase 1c associated with the cardiac sodium calcium exchanger 1 regulates its activity by dephosphorylating serine 68-phosphorylated phospholemman
Hafver T, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(9), 4561-4579 (2016)
Andre Arashiro Pulschen et al.
Current biology : CB, 30(14), 2852-2859 (2020-06-06)
Live-cell imaging has revolutionized our understanding of dynamic cellular processes in bacteria and eukaryotes. Although similar techniques have been applied to the study of halophilic archaea [1-5], our ability to explore the cell biology of thermophilic archaea has been limited
Artikel
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protokolle
Dissolve one tablet in 10 ml aqueous buffer or water. If high proteolytic activity is present, dissolve one tablet in 7 ml buffer.
Verwandter Inhalt
Ein Überblick über Zelllyse- und Proteinextraktionsmethoden einschließlich Detergenzsolubilisierung, Gefrier-Auftau-Lyse, osmotischer Schock, Ultraschall, enzymatische Zelllyse und mechanische Homogenisierungsmethoden wie Dounce, Polytron und Mörser und Pistille.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.