Merck
11836153001
Roche
cOmplete Mini Proteasehemmer-Cocktail
Tablets provided in a glass vial
Synonym(e):
Proteaseinhibitor
Größe auswählen
25 TABS
203,00 €
203,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 TABS
203,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Form:
tablet
Löslichkeit:
water: soluble
Lagertemp.:
2-8°C
203,00 €
Auf LagerDetails
Form
tablet
Verwendung
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
Verpackung
vial of 25 tablets
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
tissue processing: suitable
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
cOmplete Mini Proteasehemmer-Tabletten hemmen zahlreiche Serin-, Cystein- und Metallproteasen sowie Calpaine.
Aufgrund ihrer optimierten Zusammensetzung weisen die Tabletten ausgezeichnete Hemmleistung auf und eignen sich vorzüglich zum Schutz von Proteinen, die aus Tiergeweben, Pflanzen, Hefen und Bakterien isoliert wurden.
cOmplete Tabletten enthalten EDTA sowie irreversible und reversible Proteasehemmer.
Spezifität
Zur Hemmung von Serin-, Cystein- und Metallproteasen in Bakterien-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenzellextrakten.
Anwendung
cOmplete Mini Proteasehemmer-Cocktail wurde verwendet als
Komponente von
  • Lysepuffer für die Lyse von Gliom-Tumorproben[1]
  • Proteinextraktionspuffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) zur Homogenisierung von Herzgewebe[2]
  • Resuspensionspuffer zur Homogenisierung retinaler Ganglienzellen[3]
cOmplete Mini wird zur Hemmung von Serin-, Cystein- und Metallproteasen in Bakterien-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenzellextrakten verwendet.[4][5][6]
cOmplete Mini enthält sowohl reversible als auch irreversible Proteasehemmer. Deshalb empfehlen wir, cOmplete Mini nicht nur bei den anfänglichen Aufbereitungsschritten, sondern allen Stammpuffern und -lösungen zuzugeben, die normalerweise durch Proteasehemmer geschützt werden.
cOmplete Mini enthält EDTA (1 Tablette ergibt eine 1 mM EDTA-Lösung in 10 ml). Der Extraktionspuffer sollte daher keine divalenten Kationen wie Ca2+, Mg2+, oder Mn2+, enthalten, da andernfalls die Hemmung der Metallproteasen unvollständig sein könnte. Wenn das Zielprotein mittels immobilisierter Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC) aufgereinigt wird, wie z.B. Poly-His-markierte rekombinante Proteine, muss das EDTA vor der Chromatographie (z.B. durch Dialyse) eliminiert werden.
Alternativ dazu kann cOmplete Mini EDTA-frei verwendet werden. Diese Tabletten sind identisch mit cOmplete Mini, enthalten jedoch kein EDTA oder andere Chelatbildner.
cOmplete Mini-Tabletten hemmen die proteolytische Aktivität in kleinen Extraktionsvolumina (bis zu 10 ml). Wenn Sie mit größeren Volumina (bis zu 50 ml) arbeiten, empfehlen wir die Verwendung eines anderen cOmplete-Produkts. Die Zusammensetzung der cOmplete-Tablette ist identisch mit der cOmplete Mini-Tablette. Daher werden mit beiden Produkten vergleichbare Ergebnisse erzielt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
cOmplete Mini Proteasehemmer-Tabletten schützen Ihre Proteine vor zahlreichen Proteasen. In nur wenigen Minuten kann ungehemmte proteolytische Aktivität das Protein, das Sie in tagelanger Arbeit isoliert haben, abbauen. Jede dieser praktischen wasserlöslichen Tabletten enthält ein Proteasehemmergemisch, das die proteolytische Aktivität der meisten Zelltypen, einschließlich Tier-, Pflanzen-, Hefe- und Bakterienzellen, hemmt. Da kein Abwiegen oder Abmessen erforderlich ist, werden konstante Ergebnisse gewährleistet.
  • Einfache Anwendung: Es wird einfach eine schnell auflösende Tablette zum Puffer gegeben.
  • Umfassender Schutz: Sofortiger Schutz von Proteinen vor zahlreichen Proteasen.
  • Flexibel: Schutz von Proteinen in Extrakten aus praktisch allen Geweben oder Zellen, einschließlich von Tieren, Pflanzen, Hefen, Bakterien oder Schimmelpilzen.
  • Sicher: Die Auswahl nicht toxischer Hemmstoffe stellt kein Risiko für das Umfeld dar.
  • Für die IMAC-Aufreinigung geeignet: cOmplete His-Tag Aufreinigungsharz dient zur Aufreinigung polyhistidinmarkierter Proteine.
Verpackung
Wird auf Eis geliefert; in bestimmten Regionen können die Lieferbedingungen in manchen Fällen jedoch abweichen.
Komponenten
Proprietäres Gemisch aus verschiedenen Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität.
Qualität
Leistungsgeprüft mit Pankreasextrakt.
Physikalische Form
Tabletten in Glasflaschen
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 10 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Herstellung der Arbeitslösung
Eine cOmplete Mini Proteasehemmer-Tablette ist ausreichend für die Hemmung der proteolytischen Aktivität in 10 ml Extraktionslösung. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollte eine Tablette pro 7 ml Extraktionspuffer verwendet werden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt zugegeben werden. Alternativ dazu kann eine Stammlösung (7 X Konz.) hergestellt werden.
Stammlösung (7 X Konz.)
Lösen Sie eine cOmplete Mini-Tablette in 1,5 ml destilliertem Wasser oder in 1,5 ml 100 mM Phosphatpuffer pH 7,0.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung kann 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden.
Rekonstituierung
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium geben werden. Alternativ dazu kann eine 7x-Stammlösung in 1,5 ml Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer (pH 7,0) hergestellt werden. Die Stammlösung ist 1-2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C haltbar; kann auch in thiolhaltigen Lösungen bei 15 bis 25 °C verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paloma Araujo Cavalcante et al.
Infection and immunity, 88(7) (2020-04-29)
Staphylococcus aureus, an important cause of mastitis in mammals, is becoming increasingly problematic due to the development of resistance to conventional antibiotics. The ability of S. aureus to invade host cells is key to its propensity to evade immune defense
Essential role for smooth muscle cell stromal interaction molecule-1 in myocardial infarction.
Mali V, et al.
Journal of Hypertension, 36(2), 377-386 (2018)
The N-terminal set-beta protein isoform induces neuronal death
Trakhtenberg EF, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13417-13426 (2015)
Ang Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(6), 1432-1441 (2020-04-30)
Adeno-associated viral (AAV) vectors are a leading candidate for the delivery of CRISPR-Cas9 for therapeutic genome editing in vivo. However, AAV-based delivery involves persistent expression of the Cas9 nuclease, a bacterial protein. Recent studies indicate a high prevalence of neutralizing antibodies
Identification of CRKII, CFL1, CNTN1, NME2, and TKT as Novel and Frequent T-Cell Targets in Human IDH-Mutant Glioma
Dettling S, et al.
Clinical Cancer Research, 24(12), 2951-2962 (2018)
Artikel
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.