Merck
11284932001
Roche
DNAse I
from bovine pancreas
Synonym(e):
DNase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
DNase I ist eine doppelstrangspezifische Endonuklease, die DNA abbaut. Desoxyribonuklease I (DNase I) aus Rinderpankreas ist eine Nuklease, die in der kleinen DNA-Rinne aktiv ist und eine relativ geringe Spezifität aufweist. Dieses Protein besteht aus zwei zentralen β-Faltblättern, die jeweils aus sechs β-Strängen bestehen. Diese Struktur ist von umfangreichen Schleifen- und α-Helixregionen umgeben. Dieses Enzym weist ähnliche Strukturmerkmale auf wie Exonuklease III. DNase I ist eine der am besten charakterisierten Endonukleasen von Säugern.
Anwendung
DNase I wird in Verbindung mit Kollagenasen zur Gewebedissoziation verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Während der Gewebedissoziation werden Teile der Zellen lysiert, was zu einer Freisetzung von DNA führt. Monomolekulare DNA kann zu Zellverklumpungen führen. Die Zugabe von DNase I zum Dissoziationspuffer führt zum Abbau dieser extrazellulären DNA und verhindert dadurch den Verlust von Zellen durch unerwünschte Verklumpung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lyophilisiert
  • Vor Lyophilisierung durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße filtriert
  • Glykoprotein und Doppelstrang-spezifische Endonuklease
Einheitendefinition
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die unter Assaybedingungen einen Anstieg der Extinktion von 0,001 pro Minute bewirkt.
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Bivalente Metallionen (Ca2+, Mg2+)
Arbeitskonzentration: 0,01 bis 1 mg/ml
Hinweis: Die Arbeitskonzentration muss für jeden Zelltyp individuell bestimmt werden. Das Enzym benötigt für eine optimale Aktivität 5 mM Mg2+.
Rekonstituierung
Das Lyophilisat in sterilem bidestilliertem Wasser (10 mg/ml) rekonstituieren; weitere Verdünnung mit PBS (phosphatgepufferter Kochsalzlösung), HBSS (Hanks ausgeglichener Kochsalzlösung) oder Medium.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burkhard Steuernagel et al.
Plant physiology, 183(2), 468-482 (2020-03-19)
Disease resistance genes encoding nucleotide-binding and leucine-rich repeat (NLR) intracellular immune receptor proteins detect pathogens by the presence of pathogen effectors. Plant genomes typically contain hundreds of NLR-encoding genes. The availability of the hexaploid wheat (Triticum aestivum) cultivar Chinese Spring
Karoline Möller et al.
Experimental & translational stroke medicine, 4(1), 20-20 (2012-10-04)
The pathophysiology of sterile inflammation following focal ischemic stroke is complex and not fully understood, but there is growing evidence that it offers several therapeutic options beyond the hitherto existing treatment strategies. The identification and quantification of infiltrating inflammatory cells
Yutaka Takeuchi et al.
Biology of reproduction, 81(6), 1055-1063 (2009-07-17)
In a recently established system for intraperitoneal spermatogonial cell transplantation in salmonids, donor type A spermatogonia (type A SG) were microinjected into the peritoneal cavity of newly hatched larvae. Compared with salmonids, the larvae of marine teleosts are small and
Gareth B Kitchen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(3), 1543-1551 (2020-01-05)
The circadian clock regulates many aspects of immunity. Bacterial infections are affected by time of day, but the mechanisms involved remain undefined. Here we show that loss of the core clock protein BMAL1 in macrophages confers protection against pneumococcal pneumonia.
Hao-Cheng Zheng et al.
Journal of asthma and allergy, 13, 509-520 (2020-10-30)
In China, lamb and fish are well-known triggers for an asthma attack. Our investigation aims at assessing whether the long-term intake of lamb meat or Basa fish would aggravate pulmonary inflammation as well as exploring changes in the intestinal microbiota