Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 98,10 € |
500 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 361,00 € |
2.5 g | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 1.110,00 € |
98,10 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
packaging
pkg of 100 mg (10103578001), pkg of 2.5 g (11088793001), pkg of 500 mg (10103586001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for PCR
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Clostripain 9.489 U/mg, Proteases 6.067 U/mg (Azocoll ), Trypsin 0.144 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
General description
Application
- Bei der Disaggregation zahlreicher Gewebetypen (z. B. Lunge, Herz, Muskel, Knochen, Fettgewebe, Leber, Niere, Knorpel, Brustdrüse, Plazenta, Blutgefäße, Gehirn, Tumoren, Nabelschnur)
- Bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen zur Etablierung primärer Zellkultursysteme.[4] Kollagenase A wird empfohlen, wenn Ausbeute, Viabilität und Funktionalität entscheidende Faktoren darstellen.[5][6]
- Zur Präparation von Zellen aus vielen Gewebetypen, darunter Hepatozyten, Adipozyten, Pankreasinselzellen, Epithelzellen, Muskelzellen, Endothelzellen usw. Es sollte jedoch bei jeder Enzymcharge empirisch ermittelt werden, ob sie für den Aufschluss eines bestimmten Gewebes geeignet ist.[7][8]
Biochem/physiol Actions
Enzymaktivität:
Collagenaseaktivität: >0,15 U/mg (nach Wünsch) (+25 °C, 4-Phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg als Substrat)
Kontaminierende Enzymaktivitäten: Trypsin, Clostripain und neutrale proteolytische Aktivität
Collagenase A weist ein ausgeglichenes Verhältnis von Enzymaktivitäten auf.
Preparation Note
Inhibitoren:
Collagenase-Inhibitoren: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-Mercaptoethanol
Collagenase wird durch Serum nicht gehemmt.
Clostripain-Inhibitoren: TLCK
Trypsin-Inhibitoren: Aprotinin, Trypsin-Inhibitor (Eiklar, Sojabohnen), Serum
Arbeitskonzentration: 0,5 bis 2,5 mg/ml
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Roche empfiehlt, nur die Lyophilisatmenge zu rekonstituieren, die für die sofortige Anwendung benötigt wird. Die rekonstituierte Lösung kann bei -15 bis -25 °C bis zu einer Woche aufbewahrt werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden, da die Aktivität nach der Rekonstituierung abnimmt.
Other Notes
Die Collagenase-Aktivität wird häufig in Mandl-Einheiten angegeben (1 μmol Leucin wird in 5 Stunden bei +37 °C aus Collagen freigesetzt).
Leider gibt es keinen einheitlichen Umrechnungsfaktor zwischen den beiden Aktivitätseinheiten, weil die Mandl-Einheit zum Teil von der nicht definierbaren Variable der Konzentration kontaminierender Proteasen in der Collagenasezubereitung abhängt. Eine reinere Collagenasezubereitung ergäbe somit eine geringere spezifische Aktivität in Mandl-Einheiten als eine Rohzubereitung. Für Clostridium-Zubereitungen sind üblicherweise Umrechnungsfaktoren von ca. 1:1800 angegeben (z.B. enthielt eine bestimmte Charge Clostridium-Collagenase ca. 0,15 Wünsch-U/mg und 250 Mandl-U/mg).
Lyophilisat, nicht steril
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity >0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity) | specific activity ≥125 CDU/mg solid | specific activity >0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase) | specific activity ≥800 units/mg solid |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus) | biological source Clostridium histolyticum |
| Gene Information Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) life science and biopharma | application(s) - |
| concentration 1 mg/mL (0.1%, w/v) | concentration - | concentration 1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL) | concentration 1 mg/mL |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?