64340
DL-Methionine
≥99.0% (NT)
Synonyma:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
product name
DL-Methionine, ≥99.0% (NT)
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D, c = 5 in 5 M HCl (inactive)
concentration
5% in 5 M HCl
ign. residue
≤0.05%
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
5 M HCl: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
suitability
corresponds for TLC
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.