M2768
DL-Methionine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyma:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.