Merck
M9625
L-Methionine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-562-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Methionine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
L-Methionine has been used in chloramine assay and malonaldehyde assay. It has also been used as a standard in methionine assay.
Biochem/physiol Actions
L-Methionine serves as precursor for transmethylation and transsulphuration. Methionine adenosylation results in the formation of S-adenosyl-L-methionine (SAM). SAM serves as a methyl donor to a number of substances. This methylation is significantly associated with the immune system functioning. Thus, SAM deficiency causes severe combined immunodeficiencies. L-Methionine′s metabolic product, glutathione, is known to regulate immune response and has antiviral action.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M9625-500G04061835367344
M9625-25G04061835367337
M9625-1KG04061834064435
M9625-5G04061835367351
M9625-100G04061835367320