Merck
M1126
L-Methionine sulfoxide
≥98% (TLC)
Synonyma:
L-2-Amino-4-(methylsulfinyl)butanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-758-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4129939
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Methionine sulfoxide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
255 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
InChI key
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
  • The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: This study illustrates the enzymatic action of L-Methionine sulfoxide reductase in bacterial defense systems, underscoring its biotechnological applications in developing antimicrobial strategies (Nasreen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Methionine sulfoxide, a structural analog of glutamate, may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of various methionine sulfoxide reductase(s).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)