Merck
M9375
D-Methionine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, D-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11NO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-483-6
Beilstein/REAXYS Number:
1722293
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
273 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-methionine has been shown to rescue noise-induced hearing loss.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)