Hlavní dokumenty
51777
Supelco
Lead Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Pb+2 in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
concentration
1000 mg/L Pb+2 in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Analysis Note
1000 mg/L Pb2+ in ≤0.1% nitric acid, prepared with high purity Pb(NO3)2, HNO3 and water
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3