Přejít k obsahu
55517
Methanesulfonic acid concentrate
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Synonyma:
Methanesulfonic acid solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.11
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1446024
Concentration:
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
concentration
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
General description
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Application
  • Design of a new nanocomposite based on Keggin-type [ZnW(12)O(40)](6-) anionic cluster anchored on NiZn(2)O(4) ceramics: Explores the synthesis of advanced materials using Methanesulfonic acid, contributing to developments in energy storage and catalysis technology (Rezvani et al., 2024).
  • Nanosuspensions in ophthalmology: Overcoming challenges and enhancing drug delivery for eye diseases: Discusses the role of Methanesulfonic acid in the formulation of nanosuspensions, enhancing therapeutic efficiency in ophthalmologic applications (Fathi-Karkan et al., 2024).
  • Building Flame-Retardant Polymer Electrolytes via Microcapsule Technology for Stable Lithium Batteries: Methanesulfonic acid may be utilized in the synthesis of flame-retardant materials for safer lithium battery technologies, addressing critical needs in electronic manufacturing (Zhang et al., 2024).
  • Catalysts for C-N coupling in urea electrosynthesis under ambient conditions from carbon dioxide and nitrogenous species: Highlights the application of Methanesulfonic acid in developing catalysts for green chemistry processes, particularly in the efficient synthesis of urea from environmentally benign sources (Yang et al., 2024).
Preparation Note
Prepared with methanesulfonic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-75-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)