Merck
02321
2,6-Pyridinedicarboxylic acid
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (T)
Synonyma:
DPA, DPAc, Dipicolinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.12
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39151816
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
207-894-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
131629
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
technique(s)
ion chromatography: suitable
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1%, clear
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Application
Metrohm IC application note AN-C-163: Cations inbrine with minimal dilution and sub-μL injection.
Metrohm IC application note AN-C-172: Cations insnow from an open field.
Metrohm IC application note AN-C-143: Ammonia inaddition to standard cations in maritime pore water.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)