Merck
78348
Sodium acetate/Sodium hydroxide eluent
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O, IC eluent for Metrosep Carb 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Application
Metrohm IC application note AN-P-072:Carbohydrates in orange juice applying pulsed amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-067: Sorbitol andsucrose in soap applying IC amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-065: Sugar and sugar alcohols in addition to sucrose and cellobiose.
Metrohm IC application note AN-P-062: Sugar and sugar alcohols in an apple beverage with pulsed amperometric detection.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)