This is a 0.01M perchloric acid solution in water.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 580,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
HClO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.46
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Concentration:
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
1 580,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
General description
This eluent for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Application
Preparation Note
Prepared with perchloric acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.01 M HClO4 in water (0.01N) | concentration 0.1 M | concentration - | concentration 60% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Salve. Vorrei sapere il grado di diluizione grazie