Přeskočit na
61905
Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 250,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 150,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12161700
Concentration:
14 mM C7H5NO4 in H2O, 34 mM HNO3 in H2O
Form:
liquid
2 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
concentration
14 mM C7H5NO4 in H2O, 34 mM HNO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.4-1.6
solubility
water: soluble at 20 °C
suitability
application tested
General description
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate
Application
Metrohm IC application note AN-C-151: Separation of standard cations in five minutes.
Preparation Note
Prepared with nitric acid, dipicolinic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Disclaimer
May form precipitation at storage below room temperature.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
193991635550972
description
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
description
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water, IC eluent concentrate (10x) for Metrosep C 6
description
0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
description
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N), suitable for ion chromatography, eluent concentrate
concentration
34 mM HNO3 in H2O, 14 mM C7H5NO4 in H2O
concentration
17 mM Dipicolinic acid in H2O, 17 mM HNO3 in H2O
concentration
0.1 M HNO3 in water (0.1N)
concentration
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
-
pH
1.4-1.6
pH
-
pH
-
pH
-
suitability
application tested
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)