Merck
50972
2,6-Pyridinedicarboxylic acid concentrate
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N), suitable for ion chromatography, eluent concentrate
Synonyma:
2,6-Pyridinedicarboxylic acid solution, Dipicolinic acid solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.12
UNSPSC Code:
23151817
eCl@ss:
39151816
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
concentration
0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
General description
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Application
Metrohm IC application note AN-C-163: Cations inbrine with minimal dilution and sub-μL injection.
Metrohm IC application note AN-C-172: Cations insnow from an open field.
Metrohm IC application note AN-C-143: Ammonia inaddition to standard cations in maritime pore water.
Preparation Note
Prepared with 2,6-pyridinecarboxylic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)