O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Concentration:
100 mM HNO3 in H2O, 1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
liquid
quality
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 mM HNO3 in H2O, 1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
Application
Metrohm IC application note AN-CS-007: Lithium in addition to other cations in seepage water from minerals through sequential suppression.
Other Notes
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?