Merck
72784
Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 72 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 7
Synonyma:
Sodium carbonate solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2CO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.99
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
concentration
72 mM Na2CO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Application
Metrohm IC application note AN-S-345 :ß-Glycerophosphateand L-malate in a pharmaceutical formulation.
Metrohm IC application note AN-S-312 :Disinfectionbyproducts and standard anions according to EPA 300.1 A & B on 930 CompactIC Flex.
Metrohm IC application note AN-S-303 :Anions in KOH (50%) applying Inline Neutralization and intelligent Partial LoopInjection Technique (MiPT).
Preparation Note
Prepared with sodium carbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate concentrate
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)