907936
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
Sinonimo/i:
Pd/Pt/C
Stato
powder
contiene
~60% water
Grado di funzionalizzazione
4 wt. % Palladium loading (dry basis)
1 wt. % Platinum loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Applicazioni
- hydrogenation of aromatic nitro groups
- hydrogenolysis
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.