773352
Cobalt iron oxide
nanopowder, 30 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Dimensione particelle
30 nm (TEM)
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.