Documenti fondamentali
908010
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8077 5% Pt
Sinonimo/i:
Pt/C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
powder
contiene
~50% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Evonik Noblyst® P8077 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • oxidation of alcohols and sugars
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.