738557
Platinum on graphitized carbon
extent of labeling: 40 wt. % loading
Sinonimo/i:
40% Pt on Vulcan XC72, 40% Pt/Vulcan
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
40 wt. % loading
Dimensione particelle
<5 nm (Pt)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.