908134
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd
Sinonimo/i:
Pd/CaCO3
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>1120 °F
contiene
<3% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
calcium carbonate support
Stringa SMILE
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- hydrogenation of alkenes and alkynes
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.