908029
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1141 10% Pd
Sinonimo/i:
Pd/C
Stato
powder
contiene
~50% water
Grado di funzionalizzazione
10 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- hydrogenation of alkenes and alkynes
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
- hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of heteroaromatics
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.