Merck
Catalizzatori a base di platino
Simbolo del platino nella tavola periodica
Disponiamo di catalizzatori a base di platino ad alta efficienza, come il diossido di platino, noto anche come catalizzatore di Adams, usato in sintesi organica per l’idrogenazione di diversi gruppi funzionali e in reazioni di deidrogenazione. Nel corso di queste reazioni si forma il nero di platino, che è il catalizzatore attivo. L’impiego della catalisi al platino nella riduzione degli alchini determina la formazione di un alchene cis, mediante cosiddetta addizione syn. Due delle più importanti trasformazioni in cui si fa uso di catalizzatori a base di platino sono l’idrogenazione dei nitrocomposti ad ammine e quella dei chetoni ad alcoli. In particolare, la riduzione degli alcheni mediante catalizzatore di Adams può essere condotta in presenza di nitrogruppi senza che si verifichi la riduzione del gruppo nitro. Nelle reazioni di riduzione di nitroderivati ad ammine si preferisce ricorrere ai catalizzatori al platino piuttosto che a quelli al palladio, in modo da ridurre al minimo l’idrogenolisi. Questo tipo di catalizzatori al platino è usato anche per l’idrogenolisi degli esteri fenil fosfato, una reazione che non ha luogo in presenza di catalizzatori al palladio.