908053
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
Sinonimo/i:
Pt/C
Stato
powder
contiene
~60% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- hydrogenation of aromatic nitro groups
- hydrogenation of hydrazones
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenation of nitriles
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.