908096
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1126 5% Pd
Sinonimo/i:
Pd/C
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
contiene
~60% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Applicazioni
- hydrogenation aromatic nitro groups
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.