Documenti fondamentali
908126
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd
Sinonimo/i:
Pd/Al2O3
Scegli un formato
10 G
CHF 208.00
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 208.00
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
contiene
<3% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
alumina support
Punto di fusione
1552 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd is a palladium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.