Wichtige Dokumente
G2921
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Leuconostoc mesenteroides
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥95% (SDS-PAGE), ≥550 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
G-6-P-DH
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
≥550 units/mg protein (biuret)
Fremdaktivität
Creatine Phosphokinase, Phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, glutathione reductase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase ≤0.001%
Myokinase ≤0.005%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)