Fortfahren mit
B0390
Bilirubinoxidase aus Myrothecium verrucaria
greener alternative
lyophilized powder, 15-65 units/mg protein
Synonym(e):
MvBOx, Bilirubin:Sauerstoffoxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 309.00
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 555.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
15-65 units/mg protein
Biological source:
fungus (Myrothecium verrucaria)
CHF 309.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Myrothecium verrucaria)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
15-65 units/mg protein
composition
Protein, ≥15% biuret
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
toxicology assay: suitable
greener alternative category
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Biobrennstoffzellen-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte diesem Artikel in Biofiles.
Bilirubinoxidase (BOD) gehört zur Unterkategorie der Multikupferoxidase-Familie.[1] Sie kommt in der Regel in Pilzen vor.Bilirubinoxidase besteht aus drei Cupredoxin-ähnlichen Domänen, die zu zwei durch vier Kupferionen gebildete aktiven Zentren führen.[2] Forschungsbereich: Apoptose
Application
Bilirubinoxidase aus Myrothecium verrucaria wird zur Elimination der Störung von Bilirubin eingesetzt. Sie wird auch verwendet, um mit einem Fluoreszeinderivat (FS) chemisch modifiziert und mit mehrparametriger Eichung kombiniert zu werden, um direktes Bilirubin (dBR) und Gesamtbilirubin (tBR) zu analysieren.
Bilirubinoxidase wird zum Abbau von Bilirubin eingesetzt. Bilirubinoxidase aus Myrothecium verrucaria kann verwendet werden, um freies Hämoglobin in ikterischen Proben zu bestimmen[3]. Sie hat außerdem Potenzial für die Anwendung bei der Entfärbung von Farbstoffabwasser und ist eine potenzielle Behandlung für Neugeborenenikterus.
Biochem/physiol Actions
Bilirubinoxidase (BOD) kann Laccase-Substrate oxidieren.
Bilirubinoxidase (BOD) ist eine Multi-Kupfer-Oxidase, welche die Oxidation von Bilirubin zu Biliverdin katalysiert. Sauerstoff ist der Elektronenakzeptor und wird zu Wasser reduziert. Das Enzym wird für die diagnostische Analyse von Bilirubin in Serum während medizinischer Untersuchungen des Serums eingesetzt. Es wird auch als enzymatischer Katalysator für die Kathode von Bio-Brennstoffzellen, die unter neutralen Bedingungen arbeiten, eingesetzt. Es ist ein monomeres Protein mit einer Molekülmasse von 60 kDa und einer hohen Reaktivität bei einem neutralen pH-Wert.[4] BOD ist am Porphyrin- und Chlorophyll-Metabolismus beteiligt.
Other Notes
Eine Einheit oxidiert bei einem pH-Wert von 8,4 und 37 °C je Min. 1,0 μmol Bilirubin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X3876C549919359
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
fungus (Myrothecium verrucaria)
biological source
fungus (Trichoderma viride)
biological source
bovine heart
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
specific activity
15-65 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥200 U/mg
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does this lyophilized material have Ammonium salt?
    1 answer
    1. Yes, this product does contain (NH4)2SO4. The concentration is considered proprietary.