G6378
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Backhefe (S. cerevisiae)
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonym(e):
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type XV
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Mol-Gew.
128 kDa
Aufgereinigt durch
crystallization
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.