Wichtige Dokumente
G4134
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Backhefe (S. cerevisiae)
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonym(e):
G-6-P-DH, Zwischenferment
Empfohlene Produkte
Typ
Type IX
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Mol-Gew.
128 kDa
β-NADP- und β-NADPH-Gehalt
≤10 mmol/mol
Anwendung(en)
agriculture
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a key metabolic enzyme of the pentose phosphate pathway. In S. cerevisiae, it is encoded by the ZWF1 gene. G6PD exists as a tetramer in its active form.[1]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.