Merck
10127647001
Roche
Glucose-6-phosphat
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
Synonym(e):
D-Glucose-6-Phosphat Dinatriumsalz Hydrat, G-6-P-Na2, Robison-Ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Mol-Gew.
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
Verpackung
pkg of 5 g
Hersteller/Markenname
Roche
Versandbedingung
ambient
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChIKey
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dinatriumsalz
Anwendung
Substrat für Glucose-6-phosphatase.
Biochem./physiol. Wirkung
Bei Säugetieren wird Glucose-6-phosphat (G6P) durch eine auf Glucose wirkende Kinase gebildet. Es hat mehrere Rollen, von welchen seine jeweilige Bestimmung abhängt. Es kann durch ein Phosphatase-Enzym wieder in Glucose umgewandelt werden. Es kann in Glykogen übergehen oder in den Energie liefernden Embden-Meyerhof-Pfad oder in den 6-Phosphogluconat-Pfad gelangen.[1] Erhöhte Glucosespiegel führen zu erhöhten Glucose-6-phosphat-Werten in der Leber, der Skelettmuskulatur und im Fettgewebe. Dieser erhöhte intrazelluläre G6P-Spiegel aktiviert die Glykogensynthase. G6P kann auch an der negativen Regulation der Phosphorylierung der Glykogensynthase durch zyklische AMP-stimulierte Proteinkinase beteiligt sein.[2]
Qualität
Verunreinigungen: <0,2 % Glucose (enzymatisch)
Alternative Formulierung
C6H11O9PNa2
Angaben zur Herstellung
77% glucose-6-P (enzymatic), 13% sodium, 8% water
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Villar-Palasí et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 11(7), 544-558 (1997-06-01)
Elevated blood glucose concentrations result in increased intracellular levels of glucose 6-phosphate in liver, skeletal muscle, and adipose tissue. In liver, blood glucose concentrations are the main factor in control of the synthesis of glycogen; insulin has only a potentiating
THE ROLE OF GLUCOSE 6-PHOSPHATE IN THE REGULATION OF GLUCOSE METABOLISM IN HUMAN ERYTHROCYTES.
I A ROSE et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 12-17 (1964-01-01)