Merck
10165875001
Roche
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6P-DH)
from Leuconostoc mesenteroides
Synonym(e):
G6P-DH, Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Qualitätsniveau
Form
solution
suspension
Spezifische Aktivität
~550 units/mg protein (At 25 °C (650 U/mg at 30 °C) with glucose-6-P and NAD as the substrates.)
Mol-Gew.
dimer 110 kDa
Verpackung
pkg of 1 mL (1,000 U)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
≥0.1-1.0 % (w/w)
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white
Optimaler pH-Wert
7.0-8.5(maximal activity at 7.8)
Löslichkeit
water: miscible
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
6-PGDH <0.001%
CK <0.001%
GR <0.01%
HK <0.05%
NADH oxidase <0.02%
PGI <0.01%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD) ist ein ubiquitäres Enzym, das bei der Produktion von Pentose als Katalysator wirkt. Außerdem produziert es NADPH für verschiedenste Biosynthese- und Entgiftungsreaktionen. Manchmal bietet G6PD eine Alternative zum Hauptglycolyseweg für die Glucoseverwertung. Zudem kommt es als DNA-Marker auf dem X-Chromosom zum Einsatz.1
Spezifität
Spezifität: Bei einem pH-Wert von 7,8 und einer Temperatur von 25 °C: G6P-DH von Leuconostoc (LG6PDH) ist hochspezifisch für D-Glucose-6-phosphat (Km = 36 μM, NADP als Coenzym; 64 μM, NAD als Coenzym), wird aber entweder NADP (Km = 7,4 μM; relative Rate 1,0) oder NAD (Km = 115 μM; relative Rate 1,8) als Coenzym nutzen.
LG6P-DH reagiert nicht mit Fructose-6-phosphat, Fructose-1,6-biphosphat, Glucose-1-phosphat oder Ribose-1-phosphat. LG6P-DG oxidiert 2-Deoxy-Glucose-6-phosphat mit NADP, nicht jedoch mit NAD als Coenzym. Eine langsame Reaktion mit D-Glucose findet statt.
Hitzeinaktivierung: Die Ammoniumsulfat-Suspension wird bei einer Erwärmung auf Temperaturen ≤ 50 °C für eine Dauer von 10 Minuten nicht inaktiviert. Bei Temperaturen > 60 °C wird das Enzym rasch inaktiviert.
Anwendung
Bestandteil von Cofactor-recycelnden Systemen für NADPH.
Es wurde in der enzymatischen Bestimmung der C6-Phosphorylierung von Glycogen verwendet.
Qualität
Verunreinigungen: <0,001 % CK, <jeweils 0,01 % GR und PGI, <0,02 % „NADH-Oxidase“, <0,05 % HK, <0,001 % 6-PGDH
Einheitendefinition
Umrechnung der Einheiten: Eine Einheit (U) [+25 °C] ≈ 1,18 U [+30 °C] ≈ 1,45 U [+37 °C], alle mit NAD als Coenzym
Definition einer Einheit: Eine Einheit (U) LG6P-DH oxidiert 1 Mol Glucose-6-phosphat und reduziert bei +25 °C und pH 7,8 1 Mol NAD in 1 Minute.
Physikalische Form
Lösung von 1.000 U in 1 ml 3,2-M-Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert ca. 6
Angaben zur Herstellung
Aktivator: HCO3- (≤ 0,3 M) aktiviert leicht.
Hinweis zur Analyse
Absorbanz des aufgereinigten Enzyms: 1,15 (1 mg Enzym/ml, 280,5 nm)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hirofumi Ishihara et al.
Current protocols, 1(5), e114-e114 (2021-05-18)
Plants continually synthesize and degrade proteins, for example, to adjust protein content during development or during adaptation to new environments. In order to estimate global protein synthesis and degradation rates in plants, we developed a relatively simple and inexpensive method
Venugopal R Bovilla et al.
Biomedicines, 9(9) (2021-09-29)
Nuclear factor erythroid-2 related factor-2 (Nrf2) is an oxidative stress-response transcriptional activator that promotes carcinogenesis through metabolic reprogramming, tumor promoting inflammation, and therapeutic resistance. However, the extension of Nrf2 expression and its involvement in regulation of breast cancer (BC) responses
Anna A DePaoli-Roach et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 841-850 (2014-11-25)
Glycogen is a branched polymer of glucose that acts as an energy reserve in many cell types. Glycogen contains trace amounts of covalent phosphate, in the range of 1 phosphate per 500-2000 glucose residues depending on the source. The function