Merck
D8187
Sigma-Aldrich
JumpStart REDTaq® DNA-Polymerase
Hot-start Taq enzyme with inert dye, 10X buffer included
Synonym(e):
Hot start DNA polymerase, Hot start Taq
Größe auswählen
50 UNITS
CHF 64.20
250 UNITS
CHF 216.00
2500 UNITS
CHF 1’780.00
CHF 64.20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
CHF 64.20
250 UNITS
CHF 216.00
2500 UNITS
CHF 1’780.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.55
CHF 64.20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for 50 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included: no
hotstart
Konzentration
1 unit/μL
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Aufnahme
purified DNA
Eignung
suitable for PCR
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
JumpStart REDTaq® DNA-Polymerase ist die leistungsstarke, mit einem JumpStart Taq-Antikörper und einem inerten roten Tracer-Farbstoff vermischte Taq-DNA-Polymerase von Sigma. Umfangreiche Tests mit verschiedenen Primern und Matrizen deuten darauf hin, dass die Leistung von JumpStart REDTaq DNA-Polymerase gleichwertig oder besser als die Leistung von Standard-Taq-Polymerase ist.
Da der rote Tracer keine Auswirkung auf den Amplifikationsprozess hat, kann eine Probe leicht nochmals amplifiziert werden, wie z. B. bei der Nested-PCR. Der Farbstoff hat außerdem keine Auswirkung auf automatisierte DNA-Sequenzierung, Ligase-vermittelte Ligationen, exonukleolytischen PCR-Produktverdau und Transformation. Obwohl Ausnahmefälle möglich sind gilt der Farbstoff im Restriktionsenzymverdau generell als inert. Der Farbstoff kann ggf. durch routinemäßige Aufreinigungsmethoden vom Amplikon entfernt werden.
Anwendung
JumpStart REDTaq® DNA-Polymerase wird bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für die Amplifikation von Folgendem verwendet:
  • Insulin-Endotoxin-Rizin-Fusionsgen (INS-RTB)[1]
  • Aus revers transkribierter RNA gewonnene Endothelzellen-DNA[2]
  • Genomische DNA aus den Beinen von Grillen[3][4]
  • Mitochondriales Gen durch konventionelle PCR[5]
JumpStart REDTaq® DNA-Polymerase eignet sich auch für die DNA-Methylierungsanalyse.[6]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reduziert unspezifische Amplifikation
  • Gesteigerte Zielausbeute und Spezifizität
  • Höhere Amplifikation unabhängig von der Zielkonzentration
  • Verkürzt die Vorbereitungszeit und räumt Bedenken in Zusammenhang mit manuellen oder Wachs-Hot-Start-Methoden aus
  • Visuelle Bestätigung, dass das Enzym hinzugefügt wurde und dass die Bestandteile im Reaktionsgemisch korrekt gemischt wurden
  • Proben können für die Elektrophorese direkt auf ein Agarosegel aufgetragen werden, ohne Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe
  • Vorbereitete PCR-Reaktionen können bis zu 2 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden
Verpackung
Das Enzym wird mit einem optimierten 10× Reaktionspuffer geliefert.
Einheitendefinition
Eine Einheit baut 10 nmol der gesamten dNTPs in 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Sonstige Hinweise
Genauere Informationen über JumpStart REDTaq Enzyme finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8.404.464 und US 7.972.828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Expression of a ricin toxin B subunit: insulin fusion protein in edible plant tissues
Carter JE, et al.
Molecular Biotechnology, 44(2), 90-100 (2010)
Contributions of VEGF to age-dependent transmural gradients in contractile protein expression in ovine carotid arteries
Butler SM, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 301(3), C653-C666 (2011)
Sarah D Burnett et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 84(24), 1020-1039 (2021-08-25)
Inter-species differences in toxicodynamics are often a critical source of uncertainty in safety evaluations and typically dealt with using default adjustment factors. In vitro studies that use cells from different species demonstrated some success for estimating the relationships between life
Billions and billions sold: pet-feeder crickets (Orthoptera: Gryllidae), commercial cricket farms, an epizootic densovirus, and government regulations make for a potential disaster
Weissman DB, et al.
Zootaxa, 3504(1), 67-88 (2012)
The field cricket Gryllus assimilis and two new sister species (Orthoptera: Gryllidae)
Weissman DB, et al.
Annals of the Entomological Society of America, 102(3), 367-380 (2009)
Artikel
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
Protokolle
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.