Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 221.00 |
1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 898.00 |
2500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'770.00 |
Über diesen Artikel
CHF 221.00
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 2500 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Verbesserte Amplifikation bei genomischen und anspruchsvollen DNA-Matrizen
- Gleiche hervorragende Leistung wie bei der Taq DNA-Polymerase in einem praktischen Format für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Schnelle Erkennung und Bestätigung der richtigen Mischung
- Es sind keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe erforderlich. Die Probe kann direkt aus der Reaktion entnommen und auf ein Agarosegel aufgetragen werden
- Die Proben können wie in einer Nested-PCR erneut amplifiziert werden
- Der rote Farbstoff migriert schneller als Bromphenolblau
- Höhere Konsistenz über Reaktionen hinweg durch richtiges Mischen
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description with MgCl2 | description without MgCl2 | description High fidelity Taq with inert dye, 10X buffer included | description Taq for routine PCR with inert dye, 10X buffer included |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under REDTaq® Genomische DNA-Polymerase
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?