Fortfahren mit
D3695
DMOG
≥98% (HPLC), powder, HIF-hydroxylase inhibitor
Synonym(e):
Dimethyloxalylglycin, N-(Methoxyoxoacetyl)-Glycin-Methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 154.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 578.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 154.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DMOG, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: >30 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CNC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
InChI key
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Application
DMOG hat folgende Anwendungen:
  • im HIF (Hypoxie-induzierbarer Faktor)-Aktivitätsassay
  • Erforschung seiner Wirkung auf den Abbau von HIF-1α und die Nierenregeneration[1]
  • für die DMOG-Vorbehandlung von Fettgewebe
  • Vehikelkontrolle für die primäre Flüssigkultur von CD34+ Zellen
  • Stimulation von Endothelzellen
Dimethyloxalylglycin (DMOG) wird als Inhibitor des TET3-Proteins (ten-eleven translocation 3) verwendet.
Biochem/physiol Actions
DMOG ist ein zelldurchdringender Inhibitor von Prolyl-4-Hydroxylase, die den Hypoxie-induzierbaren Faktor (HIF) hochreguliert.
DMOG ist ein zelldurchdringender Inhibitor von Prolyl-4-Hydroxylase, die den Hypoxie-induzierbaren Faktor (HIF) hochreguliert. Der Proteingehalt der HIF-1α-Untereinheit wird nach der Transkription durch Prolyl- und Asparaginyl-Hydroxylase (PAH) reguliert. Wird die PAH-Aktivität unterdrückt, so steigt der endogene HIF-1α-Gehalt. DMOG ist ein zelldurchdringender, kompetitiver Inhibitor von Proteinen mit Prolyl-Hydroxylase-Domäne (PHDs und HIF-PHs). Es wurde erkannt, dass DMOG den Glukosestoffwechsel erhält und so eine neuroprotektive Wirkung auf NFG-arme Zellkulturen ausübt. Außerdem schwächt DMOG bei einem ischämischen Reperfusionsmodell des Kaninchens die Myokardschädigung ab. DMOG wirkt stärker als der ältere Inhibitor 4-Phenyl-pyridin-2,5-dicarboxylsäure (R395889; Sigma-Aldrich Library of Rare Chemicals). Der IC50-Wert beträgt 5,18 μM.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die Genregulationsforschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0673P0064SML1306
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
off-white to tan
color
white to off-white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMOG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it suitable to use D3695 to induce hypoxia?
    1 answer
    1. Upon verification, D3695 is known to induce hypoxia. For further reference, you can refer the following citation: "Biomed Pharmacother. 2020 Jan;121:109606. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109606. Epub 2019 Nov 25. Prodrug of epigallocatechin-3-gallate alleviates choroidal neovascularization via down-regulating HIF-1α/VEGF/VEGFR2 pathway and M1 type macrophage/microglia polarization."
      Helpful?
  2. Bonjour, Quelle est la durée de conservation à -20°C de ce réactif ? Merci
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment.
      For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.